Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Ring Light
Código de producto. 12826553 Tienda Schott Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
64 mm
88 mm
Haz de fibra activa de Ø 9 mm, revestimiento de Ø exterior = 15 mm, Ø interior de 66 mm de D.I., Ø exterior de 92 mm
96 mm
Haz de fibra activa Ø 8,5 mm, revestimiento exterior Ø = 14 mm, Ø interior 66/70 mm, Ø exterior 120 mm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
12826553 Haz de fibra activa Ø 8,5 mm, revestimiento exterior Ø = 14 mm, Ø interior 66/70 mm, Ø exterior 120 mm cada uno
15783012 64 mm 1 unidad
12828095 88 mm cada uno
15793012 Haz de fibra activa de Ø 9 mm, revestimiento de Ø exterior = 15 mm, Ø interior de 66 mm de D.I., Ø exterior de 92 mm 1 unidad
11840993 96 mm cada uno
5 options
Código de producto. 12826553
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157406
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fiber Optic Ring Lights are available as annular or darkfield versions with specific advantages. For all Ring Lights we offer adapters for a variety of objective series.
Ventajas
  • Iluminación de superficies pulidas o metálicas con campo oscuro incidente real.
  • Iluminación de ángulo bajo para efectos de campo oscuro para superficies brillantes y reflectantes. 
  • Luz anular con fibra óptica Puravis ecológica
  • Haz de fibra protegido con revestimiento de metal-PVC flexible.
  • Carcasa de aluminio anodizado, negro y resistente
  • Ø i = 66 mm y 70 mm
  • longitud flexible = 1000 mm
Especificaciones
Tipo Luz con fibra óptica
Diámetro (imperial) 4.7 in.
Diámetro (métrico) Haz de fibra activa Ø 8,5 mm, revestimiento exterior Ø = 14 mm, Ø interior 66/70 mm, Ø exterior 120 mm
Diámetro interior (métrico) 66 to 70 mm
Para utilizar con (aplicación) Illumination for Stero-Microscopy. Offers low angle illumination for shiny, reflective surfaces.
Para utilizar con (equipo) Fuente de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL
Altura (imperial) 1.4 in.
Altura (métrico) 36 mm
Longitud (imperial) 3.3 ft.
Longitud (métrico) 1000 mm para la parte flexible
Material Fibras ópticas de vidrio Puravis ecológicas
Distancia de trabajo 5 to 15 mm