missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ANKRD34B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ANKRD34B |
|---|---|
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16863065
|
Proteintech
24581-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16853065
|
Proteintech
24581-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ANKRD34B, also named as Ankyrin repeat domain-containing protein 34B, is a 514 amino acid protein, which contains 4 ANK repeats and belongs to the ANKRD34 family. The calculated molecular weight of ANKRD34B is 55 kDa, but the phosphorylated protein is about 60-65 kDa.Especificaciones
| ANKRD34B | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| A5PLL1, Q3UUF8 | |
| 218440, 340120 | |
| ANKRD34B Fusion Protein Ag20346 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ANKRD34B |
| 0.2 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| ANKRD34B, ankyrin repeat domain 34B, DP58 | |
| ANKRD34B | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto