missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ANKRD34B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 24581-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ANKRD34B, also named as Ankyrin repeat domain-containing protein 34B, is a 514 amino acid protein, which contains 4 ANK repeats and belongs to the ANKRD34 family. The calculated molecular weight of ANKRD34B is 55 kDa, but the phosphorylated protein is about 60-65 kDa.Especificaciones
| ANKRD34B | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ANKRD34B | |
| ANKRD34B, ankyrin repeat domain 34B, DP58 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 218440, 340120 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| A5PLL1, Q3UUF8 | |
| ANKRD34B | |
| ANKRD34B Fusion Protein Ag20346 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido