missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANKRD34B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16863065 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16863065 20 μL 20 microlitros
16853065 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16863065

Marca: Proteintech 245811AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ANKRD34B, also named as Ankyrin repeat domain-containing protein 34B, is a 514 amino acid protein, which contains 4 ANK repeats and belongs to the ANKRD34 family. The calculated molecular weight of ANKRD34B is 55 kDa, but the phosphorylated protein is about 60-65 kDa.

Especificaciones

Antígeno ANKRD34B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ANKRD34B
N.º de referencia del gen A5PLL1, Q3UUF8
Alias de gen ANKRD34B, ankyrin repeat domain 34B, DP58
Símbolos de los genes ANKRD34B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ANKRD34B Fusion Protein Ag20346
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 218440, 340120
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.