Learn More
ANKRD13C Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24000-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16822605
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Acts as a molecular chaperone for G protein-coupled receptors, regulating their biogenesis and exit from the ER.
Especificaciones
Especificaciones
ANKRD13C
Polyclonal
Unconjugated
ANKRD13C
ANKRD13C, ankyrin repeat domain 13C, RP4 677H15.5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
433667, 81573
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q3UX43, Q8N6S4
Ankrd13c
ANKRD13C Fusion Protein Ag21202
20 μL
Primary
Mouse, Human