Learn More
ANKLE1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24080-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16832665
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Endonuclease that probably plays a role in the DNA damage response and DNA repair.
Especificaciones
Especificaciones
ANKLE1
Polyclonal
Unconjugated
ANKLE1
ANKLE1, ANKRD41, LEM3, LEMD6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
126549
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8NAG6
ANKLE1
ANKLE1 Fusion Protein Ag21253
150 μL