Learn More
Anilina, 99+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735542
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
62-53-3
C6H7N
93.13
MFCD00007629
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
6115
CHEBI:17296
anilina
NC1=CC=CC=C1
62-53-3
C6H7N
93.13
MFCD00007629
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
6115
CHEBI:17296
anilina
NC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aniline
Punto de fusión -6.2°C
Color Incoloro a blanco
Densidad 1.0213g/mL
Punto de ebullición 181.0°C to 185.0°C
Temperatura de inflamación 76°C
Residuos de ignición 0.005 % max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5NH2
Índice de refracción 1.5845 to 1.5865
Cantidad 5 mL
Beilstein 12, 59
Fieser 06,21; 17,16
Índice Merck 15, 652
Gravedad específica 1.0213
Información de solubilidad Solubility in water: 36g/L (20°C).
Viscosidad 4.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13
Presión de vapor 0.5mmHg at 20°C
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo cristalino o cristales