Learn More
Brady™ y etiquetas TLS-PC Link™
y las etiquetas TLS-PC Link™ se pueden imprimir en impresoras de transferencia térmica que pueden ser permanentes o reposicionables.
Marca:  Brady™ 018424
Detalles adicionales : Peso : 0.07480kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11588903
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Glossy white finish with permanent acrylic (B-423) meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815 and has a service temperature of -94 to 230° F (-70 to 110° C).
  • The adhesive and cloth backing (B-498) offers excellent holding power, yet allow for clean removal and repositioning.
  • Glossy white polyester with permanent rubber based (B483) adhesive, material is designed for high adhesion to textured metals and low surface energy plastics.
Compliance
UL, CSA & AGA approved with its respective ribbon.
Especificaciones
Especificaciones
AGA Approved, CSA Approved, Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815), UL Recognized
White, Green
Label
Non-sterile
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
0.003 in.
0.75 in.
Acrylic, Permanent
Gloss
Polyester
Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates
250/Roll
19.05 mm
19.05 mm