Learn More
Brady™ y etiquetas TLS-PC Link™
y las etiquetas TLS-PC Link™ se pueden imprimir en impresoras de transferencia térmica que pueden ser permanentes o reposicionables.
Marca: Brady™ 018602
Detalles adicionales : Peso : 0.06580kg
Descripción
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente (B-423) cumple los requisitos de material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815 y tiene una temperatura de servicio de - 70 a 110 °C (de - 94 a 230 ° F).
- El adhesivo y el dorso de tejido (B-498) ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento.
- Poliéster blanco brillante con adhesivo permanente con base de caucho (B483), el material se ha diseñado para la adhesión a metales texturizados y plásticos con energía de superficie baja
Especificaciones
UL, RoHS 2002/95/EC | |
Caucho, Permanente | |
Satinado | |
Poliéster | |
Non-sterile | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
500/Pk. | |
-40°C to +120°C | |
0.102 mm | |
0.5 × 1 pulg. | |
25.4 mm | |
1.2 cm |
TLS 2200/TLS PC Link Labels | |
Blanca | |
Etiqueta | |
Etiqueta de transferencia térmica | |
Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, identificación general, ID de uso general, ID de paneles, placas de clasificación, ID de datos o de voz | |
1 | |
Rectangle | |
0.004 pulg | |
15.87 mm | |
1 pulg | |
0.5 pulg |