Learn More
Brady™ y etiquetas TLS-PC Link™
y las etiquetas TLS-PC Link™ se pueden imprimir en impresoras de transferencia térmica que pueden ser permanentes o reposicionables.
Marca: Brady™ 062669
Detalles adicionales : Peso : 0.09070kg
Descripción
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente (B-423) cumple los requisitos de material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815 y tiene una temperatura de servicio de - 70 a 110 °C (de - 94 a 230 ° F).
- El adhesivo y el dorso de tejido (B-498) ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento.
- Poliéster blanco brillante con adhesivo permanente con base de caucho (B483), el material se ha diseñado para la adhesión a metales texturizados y plásticos con energía de superficie baja
Especificaciones
UL, RoHS 2002/95/EC | |
Caucho, Reposicionable | |
Semisatinado | |
Paño de vinilo | |
Non-sterile | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
500/Pk. | |
-40°C to +80°C | |
0.185 mm | |
0.5 pulg de altura × 1.5 pulg de anchura | |
38.1 mm | |
12 mm |
TLS 2200/TLS PC Link Labels | |
Blanca | |
Etiqueta | |
Etiqueta de transferencia térmica | |
Códigos de barras, frascos, ID de componentes, tubo cónico, vial criogénico, placa de pocillos profundos, ID de equipos, ID de uso general, placa de Petri, orificio pasante (superior), marcado de cables y alambres | |
1 | |
Rectangle | |
0.0073 pulg | |
15.87 mm | |
1.5 pulg | |
0.5 pulg |