Learn More
ABEBA™ Anatom Black/Red Safety Shoes S3 ESD
Red/black Anatom shoes made of water/tear resistant Cordura, slip resistant PU2D outsole, steel toe cap, textile antipuncture
Marca: ABEBA™ 32238/47
Detalles adicionales : Peso : 1.33000kg
Description
- Calzado cómodo, robusto y duradero
- Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma EN ISO 61340
- Suela antideslizante de PU de doble densidad
- Nailon Cordura repelente al agua y resistente a los desgarros en negro y rojo
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Tejido de revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos y el talón
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Specifications
Negro/rojo | |
47 | |
EN ISO 20345: 2012 S3 SRC, EN ISO 61340 ESD clase 1 | |
Calzado de corte bajo | |
S3 SRC ESD |
Cordura | |
Acero | |
Hombre | |
Resistente al agua |