Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32270
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata. Puntera de acero.
135.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
---|---|
Color | Negro |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Antideslizante |
Material de la suela | Poliuretano |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15639587
|
Abeba™
32270/36 |
36 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15649587
|
Abeba™
32270/37 |
37 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15659587
|
Abeba™
32270/38 |
38 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15669587
|
Abeba™
32270/39 |
39 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15679587
|
Abeba™
32270/40 |
40 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15689587
|
Abeba™
32270/41 |
41 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15699587
|
Abeba™
32270/42 |
42 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15609597
|
Abeba™
32270/43 |
43 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15619597
|
Abeba™
32270/44 |
44 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15629597
|
Abeba™
32270/45 |
45 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15639597
|
Abeba™
32270/46 |
46 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15649597
|
Abeba™
32270/47 |
47 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15659597
|
Abeba™
32270/48 |
48 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Piel suave.
- Negro con diseño ATEX.
- Puntera de acero.
- Entresuela de PU absorbente de impactos.
- Resistencia a la penetración sin metales.
- Suela de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3580)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones.
- Revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos y el talón.
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Cuero | |
Poliuretano | |
Acero |
Negro | |
Antideslizante | |
32270 |