Learn More
OHAUS™ Analytical Balance - PR Series
Designed for Routine Weighing Applications in Your Workplace
Marca:  OHAUS™ 30524384
Detalles adicionales : Peso : 4.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16640324
  • 1355.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-10-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La PR está equipada con 3 modos de pesaje esenciales, conectividad RS-232 para la transferencia y el almacenamiento de datos y calibración interna (en modelos seleccionados), lo que la hace ideal para aplicaciones de pesaje rutinarias.
  • Equipada con una pantalla retroiluminada brillante y fácil de leer y una sencilla interfaz de usuario, la PR es increíblemente fácil de manejar, sin casi necesidad de formación.
  • El tamaño reducido de la PR ahorra espacio en el escritorio al tiempo que proporciona una gran superficie de pesaje. La PR tiene una construcción duradera y cuenta con una bandeja de acero inoxidable para soportar el uso diario en el lugar de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
InCal™ - Semi automático
RS232 (un puerto incluido)
LCD retroiluminada
80% de humedad relativa
PR124M
3,000 s
51,000 x 39,000 x 53,000 cm
317,00 mm
201,00 mm
303,000 mm
317,00 mm
4,500 kg
Puntos de calibración de intervalo seleccionables por el usuario
Filtros ambientales y ajustes de brillo seleccionables por el usuario, tara automática, atenuación automática, puntos de calibración de intervalo seleccionables por el usuario, bloqueo por software y menú de restablecimiento, ajustes de comunicación y opciones de impresión de datos seleccionables por el usuario, proyecto e ID de usuario definibles por el usuario, indicador de sobrecarga/carga insuficiente de software, indicador de estabilidad
0,0001 g
0,0002 g
0,0001 g
Miligramo, gramo, carat
12,50 in
7,90 in
11,90 in
12,50 in
10,000 lb
Adaptador de CA (incluido)