Descripción
- Superficie suave y texturizada para una limpieza eficaz sin rayar
- Corte con láser, que sella las fibras en los bordes
- Confeccionado con tejido de punto de poliéster de filamento
- Envasado en una sala limpia ISO Clase 4 para reducir aún más la contaminación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita termosellada |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 22,86 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 22,86 cm |
| Material | Poliéster |
| Bordes | Corte con láser |
| Dimensiones (L x An) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
| Cantidad de embalaje | 75 toallitas/bolsa, 16 bolsas/caja |
| Esterilidad | No estéril |