Descripción
- Parte del sistema de toallas de mopa VertiKlean™ MAX™
- Para pasar la mopa de forma rápida y sencilla por suelos, paredes y otras superficies planas en entornos controlados
- Se puede utilizar para aplicar soluciones desinfectantes a las superficies
- Elimina fácilmente los contaminantes del entorno
- Las cubiertas de toallas presaturadas eliminan la necesidad de un balde y un escurridor
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mopa no tejida de celulosa/poliéster |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Anchura (imperial) | 16 in |
| Anchura (métrico) | 40,6 cm |
| Dimensiones (L x An) | 12 x 16 in. |
| Cantidad de embalaje | 50/paq., 20 paq./caja |
| Esterilidad | No estéril |