Descripción
- Recomendado para entornos ISO de clase 6 a 8
- Las fibras largas crean un paño absorbente no abrasivo
- Paño no tejido con bajos niveles de extraíbles
- Apenas genera partículas
- Ideal para su uso en entornos controlados
- Diseñado específicamente para una limpieza delicada de productos ópticos y componentes electrónicos en microminiatura
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Celulosa |
| Dimensiones (L x An) | 9 x 9 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Herramientas de proceso y otros equipos |
| Esterilidad | No estéril |