Learn More
Contec™ Toallas Amplitude™ Kappa™ Sterile LE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-6858088 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
16695524 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 1000
16605534 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) paquete de 1000
2 options
Código de producto. 16695524
Marca: Contec™ NWPZ0001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Certificado de esterilidad y Certificado de irradiación incluidos en cada caja.
Diseñadas para la limpieza en entornos de ISO Clase 5. Las toallitas Contec™ Amplitude™ Kappa™ Sterile LE son toallitas con bajo nivel de endotoxinas que cumplen con la norma de la FDA sobre endotoxinas bacterianas utilizando el lisado de amebocitos Limulus en el límite de endotoxinas para dispositivos médicos de <20 EU/dispositivo.
  • Toalla estéril, no pirogenica, fabricada con poliéster y lyocell (rayón) sin celulosa
  • Ideal para la limpieza de productos y superficies exteriores de los equipos en los sectores biotecnológico, farmacéutico y de dispositivos médicos
  • La textura única de la superficie proporciona una limpieza eficaz y facilita la eliminación de partículas
  • Niveles bajos de partículas y compuestos extraíbles
  • Alta capacidad y tasa de absorción de agua y disolventes
  • Irradiado con rayos gamma hasta un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6
Información de órdenes
El envase estéril incluye una bolsa exterior rasgable y una bolsa interior de rasgado lineal; números de lote grabados en ambos sellos de la bolsa para la trazabilidad del lote. Peso base, 65 g/m2.
Compliance
Pasan la prueba LAL para endotoxinas (<20 EU/dispositivo). Validadas a un SAL 10-6 según las directrices del método 1 de AAMI/ISO 11137 para la esterilización de dispositivos médicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster Lyocell
Certificaciones/conformidad ISO Clase 5
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para limpiar productos y superficies de equipos en áreas estériles
Esterilidad Estéril