Descripción
- Fabricadas con tela no tejida hidroentrelazada de poliéster/celulosa resistente y duradera
- Toalla económica y ligera: ideal para limpiar y absorber derrames en entornos de salas limpias; excelente para su uso en aplicaciones menos críticas
- Excepcionalmente absorbente en términos de relación peso-capacidad
- Niveles bajos de partículas y compuestos extraíbles
- Doble envase para preservar la integridad del producto
- Recomendadas para su uso en entornos de salas limpias ISO Clase 6 y superiores
- Limpieza de uso general en los sectores biotecnológico, farmacéutico, de dispositivos médicos y similares
- Pensado para aplicaciones no abrasivas
Información de órdenes
Peso base:54,2 g/m2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas para salas limpias Amplitude™ EcoCloth |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Absorbencia | Intrinsic: 6,4mL/g; Extrinsic: 356mL/m² |
| Peso base | 57 |
| Certificaciones/conformidad | ISO Clase 6 |
| Dimensiones (L x An) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
| Mostrar más |