Learn More
Ammonium Thiocyanate, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
40 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Thiocyanate |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Cantidad | 40 kg |
Fórmula lineal | NH4SCN |
Beilstein | 3595135 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 76.12g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% (AT) |
Grado | ACS/puriss. p.a. |
Residuo después del encendido | ≤0.02% (as SO4) |