Learn More
Sulfato de amonio, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Catalog Number 10325410
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
7783-20-2
H8N2O4S
132.13
MFCD00003391
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
sulfuric acid diamine
N.N.OS(O)(=O)=O
7783-20-2
H8N2O4S
132.13
MFCD00003391
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
sulfuric acid diamine
N.N.OS(O)(=O)=O
H8N2O4S, CAS Number-7783-20-2, 500g, Colorless, 132.13g/mol, 280 deg.C, 3391, Plastic powder jar, 5 to 6, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 280°C
Color Incolora
pH 5 to 6
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.13g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico