Learn More
Ammonium Perchlorate Solution, Honeywell
Catalog Number 15648300
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
7790-98-9
ClH4NO4
117.485
MFCD00011421
HHEFNVCDPLQQTP-UHFFFAOYSA-N
24639
azanio; perclorato
[NH4+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
7790-98-9
ClH4NO4
117.485
MFCD00011421
HHEFNVCDPLQQTP-UHFFFAOYSA-N
24639
azanio; perclorato
[NH4+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Nombre del producto químico o material Ammonium Perchlorate Solution
Cantidad 1 L
Fórmula lineal NH4ClO4
Número UN 3211
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.49g/mol
Grado Reactivo