Learn More
Monohidrato de oxalato de amonio, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11403983
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
6009-70-7
C2H10N2O5
142.111
MFCD00149694
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
516808
diazanio; oxalato; hidrato
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
6009-70-7
C2H10N2O5
142.111
MFCD00149694
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
516808
diazanio; oxalato; hidrato
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Ammonium oxalate monohydrate is widely utilized as a buffering reagent and a dispersant to determine the surface interaction of platelets. It finds an application to study its acute poisoning effect on sheep and to investigate the formation of oxalate monoalkylamide in the human lens. It is also used in the detection and determination of calcium, lead, fluoride and rare earth metals. It is employed as chelators and forms complexes with metals. It acts as reducing agent in gold extraction and is an active ingredient of ferrous metal surface polishing fluid. It is a promoting agent in production of cobalt oxide and nickel oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de oxalato de amonio se utiliza a menudo como reactivo tamponador y dispersante para determinar la interacción superficial de las plaquetas. Se emplea para estudiar en ovejas el efecto de envenenamiento agudo que puede tener e investigar la formación de monoalquilamida de oxalato en el cristalino humano. También se utiliza en la detección y determinación de calcio, plomo, fluoruro y metales térreos raros. Funciona como quelante y puede formar complejos con metales. Actúa como agente reductor en la extracción de oro y es un ingrediente activo del fluido de pulido de superficies de metal ferroso. Además, se utiliza como agente potenciador en la producción de óxido de cobalto y óxido de níquel.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium oxalate monohydrate
Punto de fusión 70°C (decomposition)
Densidad 1.5
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Fórmula lineal (COONH4)2·H2O
Cantidad 500 g
Número UN UN3288
Beilstein 3759830
Índice Merck 14,537
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11 (124.10 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%