Learn More
Nitrato amónico, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
43.51 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Descripción
H4N2O3, número CAS 6484-52-2, 500 g, 210 °C, White, 80,04 g/mol, 169 °C, 11425, tarro de plástico para polvo, 4,5 a 6,0, sólido
Especificaciones
Punto de ebullición | 210°C |
Punto de fusión | 169°C |
Color | Blanco |
pH | 4.5 to 6.0 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 2.5 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 80.04g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium nitrate
- Atención
- Sólido comburente Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.