Learn More
Sulfato amónico de hierro(II) hexahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
Especificaciones
Punto de fusión | 100°C |
Color | Verde |
pH | 3,5 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.14g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |