Learn More
Sulfato amónico de hierro(II) hexahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
39.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
39.33 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
39.33 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Descripción
Sulfato amónico de hierro(II) hexahidrato, certificado AR para análisis
Especificaciones
Punto de fusión | 100°C |
Color | Verde |
pH | 3,5 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 250 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.14g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.