Learn More
Hexaclororrutenato(IV) de amonio, Ru 28,4 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048888
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
18746-63-9
Cl6H8N2Ru
349.85
MFCD00015962
DHTSBQSPUBOKKI-UHFFFAOYSA-J
ammonium hexachlororuthenate iv, diammonium hexachlororuthenate, ammonium chlororuthenate, ammonium hexachlororuthenate, epitope id:151520, ruthenium iv-ammonium chloride, ammonium hexachloridoruthenate iv, ammonium hexachloridoruthenate 2-, diammonium hexachlororuthenate 2-
46173598
CHEBI:60134
[NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+4]
18746-63-9
Cl6H8N2Ru
349.85
MFCD00015962
DHTSBQSPUBOKKI-UHFFFAOYSA-J
ammonium hexachlororuthenate iv, diammonium hexachlororuthenate, ammonium chlororuthenate, ammonium hexachlororuthenate, epitope id:151520, ruthenium iv-ammonium chloride, ammonium hexachloridoruthenate iv, ammonium hexachloridoruthenate 2-, diammonium hexachlororuthenate 2-
46173598
CHEBI:60134
[NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+4]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium hexachlororuthenate(IV)
Color Rojo a marrón
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC diazanio;hexaclororrutenio(2-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 28.4% min.
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic