Learn More
Ammonium fluoride, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥98%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Fluoride |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | NH4F |
Número MDL | MFCD00011423 |
Número UN | 2505 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 37.04g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |
Envase | Frasco de plástico |
Residuo después del encendido | ≤0.005% (as SO4) |