Learn More
Fluoruro de amonio, ACS, 98,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
20.70€ - 954.00€
CAS | 12125-01-8 |
---|---|
Fórmula molecular | NH4F |
Número MDL | MFCD00011423 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11397297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011568.14 |
25 g |
20.70€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11377297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011568.30 |
250 g |
65.20€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11387297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011568.A1 |
1 kg |
197.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11367297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011568.D9 |
5 x 1 kg |
954.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
12125-01-8 | |
NH4F | |
MFCD00011423 |
Especificaciones
Ammonium fluoride | |
12125-01-8 | |
cristalino/a/s | |
NH4F | |
Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol. | |
ACS | |
1.01 g/mL |
For analysis ACS | |
Blanco | |
98.0% | |
MFCD00011423 | |
37.04 | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P330-P361-P363-P501c
H301+H311+H331
missing translation for 'dotInformation' : Clase DOT:6.1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-185-9
missing translation for 'rtecsNumber' : BQ6300000
missing translation for 'tsca' : Sí
missing translation for 'storageNote' : Higroscópico
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only