Learn More
Fluoruro de amonio, ACS, 98,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377297 250 g 250 g
11397297 25 g 25 g
11387297 1 kg 1 Kg
11367297 5 x 1 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11377297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011568.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-01-8
Fórmula molecular FH4N
Peso molecular (g/mol) 37.04
Número MDL MFCD00011423
Clave InChI LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC amine hydrofluoride
SMILES N.F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium fluoride
Nombre de nota For analysis ACS
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min.
Información de solubilidad Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.04
Grado ACS
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystalline
Densidad 1.01 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium fluoride, ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium fluoride