Learn More
Cloruro de amonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022293
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
12125-02-9
ClH4N
53.49
MFCD00011420
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
25517
CHEBI:31206
N.Cl
12125-02-9
ClH4N
53.49
MFCD00011420
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
25517
CHEBI:31206
N.Cl
El cloruro de amonio se utiliza comúnmente como solución tampón. Se utiliza en la fabricación de fuegos artificiales, explosivos de seguridad y humo. Se utiliza para controlar los niveles de pH en productos químicos, para producir carbonato de sodio, como fertilizante, en electrónica y en metalurgia. También se utiliza como flujo para la limpieza, como agente aromatizante, como expectorante en medicamentos para la tos y como agente acidificante sistémico. Se utiliza muy a menudo como electrolito en pilas de cinc-carbono. Tiene aplicación en la industria del cuero para teñir, curtir, impresión textil y para dar brillo al algodón.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de amonio se utiliza comúnmente como solución tampón. Se utiliza en la fabricación de fuegos artificiales, explosivos de seguridad y humo. Se utiliza para controlar los niveles de pH en productos químicos, para producir carbonato de sodio, como fertilizante, en electrónica y en metalurgia. También se utiliza como flujo para la limpieza, como agente aromatizante, como expectorante en medicamentos para la tos y como agente acidificante sistémico. Se utiliza muy a menudo como electrolito en pilas de cinc-carbono. Se aplica en las industrias del cuero para el teñir y curtir, en la impresión textil y para lustrar algodón.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, amoníaco líquido y acetona. Insoluble en éter dietílico y acetato de etilo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con nitrato de plata y oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium chloride
Punto de fusión 340°C (sublimation)
Cantidad 250 g
Fórmula lineal NH4Cl
Beilstein 4371014
Índice Merck 14,509
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,liquid ammonia and acetone. Insoluble in diethyl ether and ethyl acetate.
Nombre IUPAC amine hydrochloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.49
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.642
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.53
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium chloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
missing translation for 'delimitedSupplementalStatement'
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium chloride