Learn More
Ammonium Carbonate, puriss., Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Carbonate |
Nombre de nota | Meets analytical specification of NF, Ph.Franc.,FCC |
Cantidad | 6 x 2.5 kg |
Fórmula lineal | (NH4)2CO3 |
Beilstein | 4253487 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.09g/mol |
Grado | puriss. |
Residuo después del encendido | ≤0.05% (as SO4) |
Densidad | Vapor Density: 2.7 (vs air) |