Learn More
Acetato de amonio, extrapuro, SLR, cristales, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Punto de fusión | 114°C |
Color | Blanco |
pH | 7 |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Fórmula molecular | C2H7NO2 |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.08g/mol |
Forma física | Sólido |