Learn More
Acetato de amonio, extrapuro, SLR, cristales, Fisher Chemical
Catalog Number 10468010
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
631-61-8
77.08
13066
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
ammonium acetate
[NH4+].CC([O-])=O
631-61-8
77.08
13066
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
ammonium acetate
[NH4+].CC([O-])=O
Punto de fusión 114°C
Color Blanco
pH 7
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C2H7NO2
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.08g/mol
Forma física Sólido