Learn More
Molecular Probes™ Amidine Latex Beads, 4% w/v, 0.2 μm
Gránulos de amidina-látex, 4 % p/v, 0,2 µm
Marca: Molecular Probes™ A37314
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Debido a la forma en que las cadenas de poliestireno se organizan en el gránulo, la superficie es de carácter muy hidrófobo, lo que hace que estos materiales sean ideales para la absorción de materiales como las proteínas.Este látex de amidina hidrófobo con carga positiva es especialmente adecuado para la preparación de intermediarios de látex. El único grupo funcional superficial presente en la partícula es la amidina, que no es sensible a los efectos de agregación de los cationes polivalentes. Estas partículas son sensibles a los contaminantes cargados negativamente o a los aniones multivalentes. Los látex de amidina deben usarse en entornos de pH bajo a neutro. El grupo amidina actúa como base, con un pK ∼10-11.
Microesferas disponibles en diversos tamaños y funcionalidades de superficie
Aplicaciones principales de las microesferas
Obtenga más información
Lea una descripción técnica general de las microesferas y descubra las microesferas de alta actividad, microesferas superactivas, microesferas especiales y revise los protocolos de acoplamiento de microesferas en la página de aplicaciones de partículas de látex sin surfactantes IDC.
Creamos un producto de microesferas a medida para usted
Si no ve la microesfera que está buscando en nuestra lista de existencias, fabricaremos una microesfera personalizada para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficaz y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
Almacenar en refrigerador (2–8 °C). | |
Microesferas de látex de gran actividad | |
Temperatura ambiente | |
0,2 μm |
Poliestireno | |
IDC | |
Amidina |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.