Learn More
Merck Unidades de filtración para centrifugación Amicon™ Ultra-4
Logre una alta recuperación de muestras y un procesamiento de muestras rápido. Los filtros para centrifugación EMD Amicon™ Ultra tienen membranas de celulosa regeneradas que resultan ideales para la purificación, concentración y desalación de proteínas y ácidos nucleicos.
Marca: Merck UFC801096
Detalles adicionales : Peso : 1.42200kg
Includes: Dos tubos de microcentrífugas
Descripción
Logre una alta recuperación de muestras y un procesamiento de muestras rápido.Los filtros para centrifugación EMD Amicon™ Ultra tienen membranas de celulosa regeneradas que resultan ideales para la purificación, concentración y desalación de proteínas y ácidos nucleicos.
- Membranas de celulosa regenerada Ultracel™-PL de alta recuperación con MWCO de 3, 10, 30, 50 o 100 kDa
- La membrana vertical reduce la polarización para tiempos de centrifugado ultrarrápidos (de tan solo entre 10 y 15 minutos)
- La membrana termosellada elimina la posibilidad de extracciones posteriores
- Compatibilidad de rotor universal
- Alta recuperación de retención de > 90 %
- Factores de alta concentración de 80 a 100 veces (volumen final mínimo de concentrado: 200 μl)
- Monitorización sencilla de muestras gracias a la carcasa translúcida y a las gradaciones de volumen
- El acceso directo a las muestras de la pipeta elimina el paso de procesamiento para recuperar el concentrado
- Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos
- Purificación de componentes macromoleculares encontrados en los extractos de cultivo de tejidos o lisados celulares
- Concentración de proteínas diluidas o prepurificadas a partir de eluyentes de columna
- Desalinización y cambio de tampón
Especificaciones
Sí | |
10.000 días | |
3 cm2 | |
Celulosa regenerada (RC) | |
96 Paq. | |
4 mL | |
17,3 mm |
Celulosa regenerada Ultracel-PL de alta recuperación | |
No estéril | |
Purificación de proteínas, concentración y desalinización de proteínas | |
Dos tubos de microcentrífugas | |
Filtros para centrífuga | |
124 mm |