Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC admitidas: hojas
Proporciona características de manipulación excepcionales, lo que permite el resondeado
Marca: Cytiva 10600054
Detalles adicionales : Peso : 0.15500kg
Descripción
Individual sheets.
- Membranes consist of nitrocellulose supported by an inert polyester nonwoven material within the membrane
- The support does not affect transfer conditions or results
Especificaciones
20 cm | |
10/Pk. | |
Nitrocellulose, Inert Polyester |
20 cm | |
Sheet | |
0.2 μm |