Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC admitidas: hojas
Proporciona características de manipulación excepcionales, lo que permite el resondeado
Marca:  Cytiva 10600051
Detalles adicionales : Peso : 0.05500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15239834
  • 468.00€ / 25 hojas
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Hojas individuales.
  • Las membranas están formadas por nitrocelulosa reforzada con un material de poliéster inerte no tejido en el interior de la membrana
  • El soporte no afecta a las condiciones de transferencia ni a los resultados
Especificaciones
Especificaciones
20 cm
25/pack
nitrocelulosa, poliéster inerte
20 cm
Lámina
0,45 μm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • amersham protran supported 0.45µm NC 200mm x 200mm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose