Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ Premium NC: Hojas
Se utiliza para alta sensibilidad, resolución y bajo nivel de fondo para todos los sistemas de etiquetado y detección, incluidos los quimioluminiscentes, fluorescentes, colorimétricos y radioactivos. Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC: Las hojas ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Marca: Cytiva 10600080
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.01400kg
Descripción
Se utiliza para alta sensibilidad, resolución y bajo nivel de fondo para todos los sistemas de etiquetado y detección, incluidos los quimioluminiscentes, fluorescentes, colorimétricos y radioactivos.Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC:Las hojas ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Hojas individuales.
- El fondo bajo permite un intervalo dinámico para muestras complicadas
- Adecuado para ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
- 100 % de nitrocelulosa pura
- Alta afinidad para proteínas
- Capacidad de bloqueo
Especificaciones
10 cm | |
Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico | |
Lámina |
10 cm | |
25/paq. | |
0,2 μm |
Seguridad y manipulación
- Amersham Protran Premium
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.