Learn More
Cytiva Sándwiches para western blotting de PVFD Amersham™ Hybond™
Los sándwiches de papel de filtro y la membrana de PVDF premontados facilitan el western blotting
Marca: Cytiva 10600123
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Descripción
- Premontado con dos papeles de filtro Whatman™ de espesor medio 3MM Chr (0,34 mm) para simplificar la configuración
- Se adapta a la mayoría de formatos de gel prefundido
Especificaciones
8 cm | |
Amersham Hybond LFP en sandwich 0,2 um PVDF + papel de cromatografía Chr de 3 mm | |
Sándwich |
9 cm | |
10/pack | |
0,2 μm |