Learn More
Cytiva Membranas Amersham™ Hybond™ -NX
Membrana de nailon neutro desarrollada específicamente para su uso con volúmenes de tampón de hibridación baja y aplicaciones de alto rendimiento
en la oferta
Especificaciones
Capacidad de unión | Hasta 600 μg/cm2 |
---|---|
Anchura (métrico) | 3 m |
Formato | Rollo |
Para utilizar con (equipo) | Sondas radioactivas |
Material | Nailon, carga altamente positiva |
Descripción
- Capacidad de unión para ácidos nucleicos de 600 μg/cm2
- La alta resistencia a la tracción soporta múltiples resondeos
Especificaciones
Hasta 600 μg/cm2 | |
Rollo | |
Nailon, carga altamente positiva |
3 m | |
Sondas radioactivas |