Learn More
Cytiva Paquetes de valor Amersham™ CyDye™ (éster de NHS monorreactivo)
Use for highly accurate labeling of amine groups. Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive NHS Ester) contain derivitized CyDyes that carry only one reactive group on each dye molecule for accurate labeling of amine groups, for example on antibodies, peptides, or oligonucleotides.
Marca: Cytiva PA13601
Detalles adicionales : Peso : 2.85310kg
Descripción
- Contiene CyDyes derivados que solo llevan un grupo reactivo en cada molécula de tinte
- Intervalo de pH: De 3 a 10
- Tolerante a DMSO
- Fotoestable
- Protocolos de ejemplo incluidos con cada envase de tinte
Especificaciones
Para el etiquetado mediante los grupos aminos; los CyDyes son aptos para el uso en aplicaciones como transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia (FRET), transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo (TR-FRET) y polarización de la fluorescencia (FP) | |
Éster con Cy 3,5 NHS | |
De 3 a 10 | |
Cy3.5 |
1 mg | |
Paquetes de papel de aluminio; cada uno contiene 1, 5, 10, 25 o 50 mg de colorante seco | |
De 2° a 8 °C |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1