Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Antibody Labeling Kits
Convenient way to tag antibodies with CyDye fluorescent dyes
Marca: Cytiva PA33000
Detalles adicionales : CAS : 497-19-8 Peso : 0.20900kg
Descripción
Los tintes fluorescentes CyDye se suministran como ésteres NHS reactivos altamente solubles en agua para una fácil conjugación con biomoléculas que contienen grupos amino alifáticos.
- Las conjugaciones se realizan en condiciones leves y se completan en cuestión de 1 hora
- Los tintes se envasan en cantidades medidas previamente y se sellan con papel de aluminio. Asegúrese de que las etiquetas sean coherentes
Información de órdenes
Los kits de anticuerpos contienen todos los reactivos necesarios para las reacciones de 2 x 1 mg. Los kits de anticuerpos monoclonales contienen todos los reactivos necesarios para 2 x reacciones de 0,1 mg.
Especificaciones
Para la conjugación de proteínas con tinte reactivo Cy3 | |
Kit de etiquetado Cy3 Ab | |
949,11 | |
De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz | |
Rojo |
Cada uno | |
7 a 7,3 | |
Tinte con Cy3: Tampón de acoplamiento soluble en agua fría y agua caliente: Tampón de elución soluble en agua fría y agua caliente: Soluble en agua fría y agua caliente | |
Colorante reactivo con Cy3 |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1