Learn More
Invitrogen™ PSI-CLONE™ 96-Well PCR Purification Plates
High throughput compatible
Marca:  Invitrogen™ 4367835
Detalles adicionales : Peso : 6.78000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10166664
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Applied Biosystems PSI-Clone™ PCR 96-Well plates are for the rapid purification of PCR reaction products using either vacuum- or centrifugation-based protocols. Both protocols are fast and result in high-yield, high-purity DNA ideal for molecular biology experiments.
DNA and RNA Purification and Analysis, DNA Extraction, PCR Product Clean-Up
Especificaciones
Especificaciones
96-well Plate
50 Plates
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.