Learn More
Invitrogen™ mRNA Catcher™ PLUS Purification Kit
La tecnología LNA ofrece un rendimiento mejorado y más rápido
Marca:  Invitrogen™ K157003
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10247402
  • 3445.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El kit de ARNm Catcher™ PLUS permite la purificación de alto rendimiento de ARNm de células, tejidos, sangre y ARN total en un formato de 96 pocillos. Al aprovechar la tecnología de ácido nucleico bloqueado (LNA), el kit de ARNm Catcher PLUS proporciona un rendimiento mejorado y un protocolo más rápido, a la vez que conserva el rendimiento y la pureza del ARNm.
Cómo funciona
el ARNm del ARN total, células, tejidos y muestras de sangre se hibridan a un LNA inmovilizado, monocatenario de 20-mer(DT) que contiene oligo. La incorporación de LNA en la sonda oligo aumenta la eficacia y especificidad de la hibridación de la unión del ARNm. El ARNm puede ser eluido o directamente transcrito inversamente al ADNc directamente en el pocillo. El método ARNm Catcher PLUS no requiere centrifugación, precipitación, separación de fases ni filtración de columnas. Además, todo el método se puede automatizar para crear perfiles de expresión optimizados y de alto rendimiento para procesos a gran escala. El ARNm aislado es adecuado para su uso en aplicaciones posteriores como RT-PCR y qRT-PCR.
  • Protocolos automatizados, compatible con alto rendimiento
  • Rendimiento sólido: Alta capacidad de unión por pocillo (>80 ng/pocillo)
  • Resultados reproducibles: CV bajos entre pocillos y entre placas (∽ 2 %)
  • Protocolos optimizados: para muestras pequeñas (100 células, 4 mg de tejido y 40 μl de sangre)
  • Diseño de placa compatible: puede usarse con la mayoría de los cicladores de PCR
Purificación automatizada de ácidos nucleicos, aislamiento automatizado de ARNm, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARNm
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
• 10 placas ARNm Catcher PLUS de 96 pocillos; almacenar a 4 °C
• 40 ml de tampón de lisis 2X L20; temperatura ambiente
• 2 x 150 ml de tampón de lavado W15; temperatura ambiente
• 40 ml de tampón de dilución DL1; temperatura ambiente
• 80 ml de tampón de elución E3 (agua sin ARNasa tratada con DEPC); temperatura ambiente
• 1 ml de DTT de 0,5 M; temperatura ambiente
1,5 h (Incluida la homogeneización de muestras)
Células, tejido, ARN total, sangre completa, tejido (mamífero), ARN total, sangre completa
Compatible con alto rendimiento
RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, análisis de micromatrices
Temperatura ambiente
> 80 ng
Afinidad de Oligo dT
80 μl
ARNm
Sistemas de manipulación de líquidos robóticos
960 preparaciones
Células: De 100 a 106
Tejido: De 4 a 40 mg
ARN total: De 0,1 a 100 μg
Sangre completa: 40 μl
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.