Learn More
Invitrogen™ mRNA Catcher™PLUS Buffers
Purificación de ARNm de alto rendimiento
Marca: Invitrogen™ K157004
324.01 EUR hasta el 2024-06-29
Use el código promocional "21620" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.44000kg
Descripción
El kit ARNm Catcher™PLUS permite la purificación de alto rendimiento de ARNm de células, tejidos, sangre y ARN total en un formato de 96 pocillos. Al aprovechar la tecnología de ácido nucleico bloqueado (LNA), el kit de ARNm CatcherPLUS proporciona un rendimiento mejorado y un protocolo más rápido, a la vez que conserva el rendimiento y la pureza del ARNm.
Purificación automatizada de ácidos nucleicos, aislamiento automatizado de ARNm, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARNm
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.