Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Detection Kit
Proporciona un método rápido y sensible para detectar ARN pequeños
Marca: Invitrogen™ AM1552
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Includes: Tampón de hibridación, solución A/T1, ARN de levadura (5 mg/ml), tampón de digestión de ARNasa, solución de inactivación de ARNasa/PPT, tampón de carga II, ARN total de riñón de ratón, plantilla de control (10 μm), tampón de elución de sonda y agua sin nucleasas.
Descripción
El ensayo es 100-500 veces más sensible que el análisis Northern, es capaz de detectar tan solo 10 atomoles (10-17 mol) del ARN objetivo.
Procedimiento rápido basado en la hibridación de la solución
El kit de detección mirVana™ miRNA se basa en un principio de hibridación de la solución simple donde la muestra de ARN se mezcla simplemente con sonda(s) de ARN radiomarcado(s) e hibrida(s). El ARN no hibridizado y el exceso de sonda se eliminan mediante un paso de digestión y los fragmentos de ARN hibridizados y protegidos se recuperan a continuación utilizando una tecnología patentada de un solo paso para la inactivación simultánea de la ribonucleasa y la precipitación de ácido nucleico. Las muestras de ARN se resuspenden y se analizan en un gel de poliacrilamida desnaturalizado.
Detección simultánea de la expresión de ARNic y el gen objetivo de la destrucción
Debido a que se pueden detectar múltiples especies de ARN del mismo o diferente tamaño en la misma muestra, el kit de detección mirVana miRNA es ideal para correlacionar los niveles de expresión de ARNic con el ARNm objetivo de la destrucción. Un ejemplo de esta aplicación demuestra que los niveles de ARNm de GAPDH se redujeron en las células que expresan un siRNA de GAPDH, pero no en las células que expresan un siRNA de control.
Productos acompañantes:
El kit de construcción de sonda mirVana miRNA (Cat. N.º AM1550) está disponible para la preparación y etiquetado de sondas mediante transcripción in vitro y el kit de sonda y marcador mirVana™ está disponible para el etiquetado final 5 de las sondas de oligonucleótidos y los marcadores de década incluidos (Cat. cat. AM1554).
- Incluye suficientes reactivos para 100 reacciones.
- Sensible: Detecte miRNA o siRNA en tan solo 50 ng ARN total.
- Específico: fondos extremadamente bajos.
- Sencillo y rápido: el procedimiento de un solo tubo elimina la necesidad de transferir a la membrana para la hibridación.
- Detección múltiple de objetivos: detecte múltiples ARNs pequeños y mARNs en la misma muestra.
Detección de miRNA basada en hibridación, RNAi, RNAi, investigación de epigenética y ARN no codificante, análisis de ARN no codificante y miRNA, siRNA.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Kit, miRNA Detection | |
Tampón de hibridación, solución A⁄T1, ARN de levadura (5 mg⁄ml), tampón de digestión de ARNasa, solución PPT⁄de inactivación de ARNasa, tampón de carga II, ARN total de riñón de ratón, plantilla de control (10 μm) y tampón de elución de sonda. Todo se almacena a –20 °C. El agua sin nucleasas se puede almacenar a cualquier temperatura. |
|
Hielo seco | |
Hibridación de solución |
Radioactiva | |
miARN | |
mirVana™, Ambion™ | |
100 Reactions |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.