Learn More
Invitrogen™ MessageAmp™ III RNA Amplification Kit
Proporciona mejoras exhaustivas sobre los métodos existentes: menos componentes, pasos de pipeteo y manipulaciones en el flujo de trabajo
Marca: Invitrogen™ 4383451
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Las micromatrices de ADN se utilizan para evaluar los niveles de expresión de miles de genes en un solo experimento. Las matrices de alta densidad son el método de elección para evaluar la expresión génica a escala genómica. Sin embargo, uno de los desafíos asociados con la tecnología de micromatrices es que se requieren cantidades adecuadas de ARN de antidetección marcado (conocido como ARNc o ARNa). La amplificación lineal T7, comúnmente conocida como el método Eberwine, supera este desafío al amplificar y marcar simultáneamente el ARN. Este método es la base del kit de amplificación de ARN MessageAmp™ III.
Mejoras en el flujo de trabajo
El kit incluye un conjunto de mezclas maestras, reduciendo el número de componentes, pasos de pipeteo y manipulaciones. Se han eliminado pasos tales como el recocido del primer inicial y la purificación del ADNc. Todos los pasos del proceso de marcado/amplificación de biotina se realizan en un único tubo de reacción para simplificar el flujo de trabajo.
- Utiliza un método de purificación de ARNa basado en filtro de fibra de vidrio
- Incluye reactivos suficientes para 10 reacciones
- Todas las reacciones tienen lugar en un solo tubo
- Las formulaciones de mezcla maestra reducen los pasos de pipeteo y el tiempo de manipulación
- Reducción del tiempo de procesamiento gracias a la optimización de las incubaciones y al procedimiento de condensación
- Menos tiempo de manipulación significa menos oportunidad para cometer errores
- Comience con tan poco como 20 ng de ARN total y produzca ARNa suficiente para el análisis GeneChip™
- Comience con 100 ng de ARN total (con una IVT de 4 horas) e hibridifique a un GeneChip; matriz en un solo día
- Reduce el tiempo de manipulación y reduce los errores y la variabilidad dependientes del operador
Etiquetado de matrices de expresión, análisis de expresión génica y genotipado, análisis de micromatriz, amplificación de ARN
Especificaciones
Kit de amplificación de ARN | |
Sí | |
ArrayScript™ | |
Kit | |
10 reacciones |
El kit de amplificación de ARNa MessageAmp™ III incluye mezcla de enzimas de primera cadena, mezcla de tampones de primera cadena, mezcla de enzimas de segunda cadena, mezcla de tampones de segunda cadena, mezcla de enzimas T7, mezcla de IVT de biotina T7, ARN de control (ARN total de HeLa de 1 mg⁄ml) que se almacenan a –20°C. El tampón de lavado se almacena a +4 °C y el tampón de unión de ARNa, los cartuchos de filtro, los tubos de recogida, los tubos de PCR de 8 tiras (0,2 ml) y los tapones, tampón de fragmentación de matriz (5) y el agua sin nucleasas se almacenan a temperatura ambiente. | |
Etiquetado directo | |
ARN Poly(A+), ARN total | |
Ambion™, MessageAmp™ |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.