Learn More
Invitrogen™ MessageAmp™ II-Bacteria RNA Amplification Kit
Para análisis de expresión genómica completa altamente sensible
Marca:  Invitrogen™ AM1790
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
Código de producto. 10259724
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
El kit utiliza una transcripción in vitro (IVT): un método de amplificación lineal mediado optimizado para su uso con ARN bacteriano.
Uso del kit de amplificación de ARN MessageAmp II-Bacteria
Este kit es el único kit disponible comercialmente para amplificación de ARNm procariótico. El kit es compatible con cualquier especie bacteriana y ARN de entrada preparado a partir de múltiples fuentes, como ARN total, ARNm bacteriano o ARN. El ARNa generado por el kit MessageAmp II-Bacteria puede etiquetarse mediante la inclusión de un nucleótido etiquetado en la reacción de IVT, o por transcripción inversa del ARNa en una reacción que contiene un nucleótido etiquetado. El kit MessageAmp II-Bacteria puede así usarse para preparar tanto ADNc de cadena de sentido etiquetada con 33P (para matrices de PCR de nailon) y ARNa etiquetado con colorante fluorescente o biotina para micromatrices de portaobjetos de vidrio o matrices Affymetrix GeneChip™.
Productos accesorios
El ARNm bacteriano puede ser enriquecido con ARN total usando el kit de enriquecimiento de ARNm bacteriano MICROBExpress™ (n.º de cat. AM1905). El ARN bacteriano puede separarse de las mezclas de células anfitrionas con el kit MICROBEnrich™ (n.º de cat. AM1901).
  • Sensibilidad máxima: amplifica hasta 10 ng de ARNm o 100 ng de ARN total; una reducción de 10 a 500 veces en el ARN de entrada necesario para sondar micromatrices
  • Mayor producción de transcripciones de longitud completa: incluye ArrayScript™ RT que produce hasta el doble de la cantidad de ADNc de longitud completa que M-MLV, AMV o SuperScript™ II
  • Datos estrictamente fiables: las reacciones son altamente reproducibles, con coeficientes de correlación de Pearson >0,995
Etiquetado de matrices de expresión, análisis de expresión génica y genotipado, análisis de micromatriz, amplificación de ARN
Especificaciones
Especificaciones
Kit de amplificación de ARN de bacterias
Almacene lo siguiente a -20 °C en un congelador que no forme escarcha:
• PAP de 22 µl
• Tampón de cola Poli(A) (10) de 22 µl
• ATP de cola Poli(A) 12 µl
• Primer T7 Oligo(DT) VN de 22 µl
• Transcriptasa inversa ArrayScript™ 22 µl
• Inhibidor de la ARNasa de 22 µl
• Tampón de primera cadena (10) de 22 µl
• Mezcla de dNTP 170 µl
• Tampón de segunda cadena (10) de 210 µl
• ADN polimerasa 42 µl
• ARNasa H de 22 µl
• Mezcla enzimática T7 de 84 µl
• Tampón de reacción T7 (10) de 84 µl
• T7 ATP, CTP, GTP y UTP de 84 µl cada una
• 1,75 ml de agua sin nucleasas
• ARN de control de 10 µl (1 mg/ml)
Almacene lo siguiente a temperatura ambiente:
• Tampón de lavado de 30 ml
• Tampón de unión de ADNc de 7 ml
• Tampón de unión ARNa de 9 ml
• 20 cartuchos de filtro de ARNa
ArrayScript™
Kit
20 reacciones
Célula procariota
No
ARNm (bacteriano), ARN total (bacteriano)
Ambion™, MessageAmp™