Learn More
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo GAPDH Positive Control siRNA
Ambion™ In Vivo GAPDH Positive Control siRNA
Marca: Invitrogen™ 4457291
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Controles de ARNip in vivo Invitrogen™¿Qué son los ARNip Invitrogen™ in vivo?
Los ARNip Invitrogen™ In Vivo se han diseñado utilizando el algoritmo Silencer™ Select probado e incorporan modificaciones químicas para una estabilidad del suero superior con administración in vivo. La estabilidad sérica añadida no compromete el rendimiento de los ARNip. Los ARNip Invitrogen™ In Vivo han demostrado ser no tóxicos in vivo (ratón) y no inmunogénicos (ensayos celulares). En ensayos basados en células, los ARNip Invitrogen™ In Vivo presentan una potencia equivalente o superior a los ARNip de Silencer™ Select. El resultado es una mayor fiabilidad en sus experimentos in vivo con ARNi, una mejor reducción cuando se combina con una solución de administración eficiente, y la garantía de unos efectos inespecíficos limitados.
ARNip de control positivo de GAPDH
Nuestro ARNip de control positivo de GAPDH ampliamente validado para humanos, ratones y ratas sirve para múltiples funciones. En primer lugar, es una “prueba” de ARNip ideal para quienes están iniciando experimentos de ARNip, porque se valida para trabajar en múltiples líneas celulares. Además, debido a que detecta ARNm de GAPDH, que se utiliza habitualmente como un control interno, sus efectos son fáciles de analizar y, por lo tanto, proporciona una excelente herramienta para controlar la eficacia de la transfección del ARNip mediante RT-PCR en tiempo real. El ARNip de control positivo de GAPDH in vivo de Invitrogen™ muestra una mayor resistencia al suero y a la nucleasa en comparación con los ARNip Silencer™ Select sin pérdida de potencia o especificidad, y se recomienda para aplicaciones in vivo.
Control de calidad
Invitrogen™ sintetiza y purifica cada ARNip in vivo de Invitrogen™ en instalaciones de última generación para cumplir con los más altos estándares de calidad. Como parte de nuestros rigurosos procedimientos de control de calidad, cada oligonucleótido de ARN se somete a análisis mediante espectrometría de masas MALDI-TOF y se emplea un HPLC analítico para controlar la pureza. Para proporcionar la máxima calidad, también evaluamos cada ARNip recocido mediante electroforesis de gel para confirmar que las cadenas se recuecen correctamente. El resultado es un ARNip de calidad superior que está purificado y listo para usar.
Controles preparados para in vivo
Nuestros ARNip de control listo para in vivo están sujetos a ese nivel extra de purificación y pruebas requerido para la introducción de ARNip en animales. Después de la purificación mediante HPLC y el recocido, cada ARNip continúa purificándose mediante un proceso que elimina el exceso de sal a través de una membrana semipermeable. El resultado es un ARNip muy puro con un contenido de sal mínimo, adecuado para aplicaciones in vivo. A continuación, los ARNip para in vivo se esterilizan mediante filtración y se prueban para detectar la presencia de endotoxinas. En concentraciones de 50 μM en presencia de agua desionizada, los ARNip preparados para in vivo contienen <5,0 mM de Na+, <0,06 mM de K+ y <0,02 mM de Mg2+.
Especificaciones
de -20 °C | |
ARNi, transfección | |
no conjugado | |
250 nmol |
ARNip de control positivo de GAPDH In Vivo Ambion™, 250 nmol, colorante no conjugado, ARNip tipo ARNi, tipo de control positivo de reducción génica, utilizado para ARNi, transfección, gen objetivo de GAPDH, –20 °C de temperatura de almacenamiento, para uso exclusivo en investigación | |
El ARNip (recocido) se envía a temperatura ambiente como oligonucleótidos secos en un mismo tubo, junto con 1,75 mL de agua sin nucleasas para resuspensión. | |
ARNip de control positivo de GAPDH para «in vivo» Ambion™ | |
GAPDH |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.