Learn More
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo GAPDH Positive Control siRNA
Ambion™ In Vivo GAPDH Positive Control siRNA
Marca: Invitrogen™ 4457288
220.43 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00680kg
Descripción
Controles de ARNip Invitrogen™ in vivo¿Qué son los ARNip Invitrogen™ in vivo?
Los ARNip Invitrogen™ in vivo se han diseñado utilizando el algoritmo Silencer™ Select demostrado e incorporan modificaciones químicas para una mayor estabilidad del suero con administración in vivo. La estabilidad del suero añadida no compromete el rendimiento de los ARNip. Se ha demostrado que el ARNip Invitrogen™ in vivo no es tóxico in vivo (ratón) ni inmunogénico (ensayos celulares). En los ensayos celulares, los ARNip Invitrogen™ in vivo presentan una potencia equivalente o mejor que los ARNip Silencer™ Select. El resultado es una mayor confianza en sus experimentos con ARNi in vivo, una mejor reducción cuando se combina con una solución de administración eficiente y la garantía de efectos no específicos limitados.
ARNip de control positivo GAPDH
Nuestro ARNip de control positivo GAPDH ampliamente validado para humanos, ratones y ratas sirve para múltiples funciones. En primer lugar, es una “prueba ideal” de ARNip para quienes se inician en los experimentos ARNip, porque está validado para trabajar en múltiples líneas celulares. Además, debido a que se dirige a ARNm GAPDH, que se utiliza comúnmente como un control interno, sus efectos son fáciles de analizar y, por lo tanto, proporciona una excelente herramienta para controlar la eficacia de la transfección del ARNip mediante RT-PCR en tiempo real. El ARNip de control positivo GAPDH Invitrogen™ In Vivo muestra un aumento de la resistencia al suero y a la nucleasa en comparación con los ARNip Silencer Select™ sin perder potencia o especificidad, y se recomienda para aplicaciones in vivo.
Control de calidad
Invitrogen™ sintetiza y purifica cada ARNip Invitrogen™ in vivo en instalaciones de vanguardia para satisfacer los más altos estándares de calidad. Como parte de nuestros rigurosos procedimientos de control de calidad, cada oligonucleótido de ARN se somete a análisis mediante espectrometría de masas MALDI-TOF y se emplea un HPLC analítico para controlar la pureza. Para proporcionar la máxima calidad, también evaluamos cada ARNip recocido mediante electroforesis de gel para confirmar que las cadenas se recuecen correctamente. El resultado es un ARNip de máxima calidad que está purificado y listo para su uso.
Controles in vivo Ready
Nuestros ARNip de control in vivo Ready están sujetos a ese nivel adicional de purificación y pruebas requeridas para la introducción de ARNip en animales. Después de la purificación mediante HPLC y recocido, cada ARNip se purifica aún más utilizando un proceso que elimina el exceso de sal a través de una membrana semipermeable. El resultado es un ARNip muy puro con un contenido de sal mínimo, adecuado para aplicaciones in vivo. A continuación, los ARNip in vivo se esterilizan mediante filtración y se prueban para detectar la presencia de endotoxinas. A concentraciones de 50 μM en presencia de agua desionizada, los ARNip in vivo Ready contienen < 5,0 mM Na+, < 0,06 mM K+ y < 0,02 mM Mg2+.
Especificaciones
El ARNip (recocido) se envía a temperatura ambiente como oligonucleótidos secos en un solo tubo, junto con 1,75 ml de agua sin nucleasas para resuspensión. Almacenar a –20 °C o inferior. | |
ARNip | |
no conjugado | |
ARNip | |
5 nmol | |
GAPDH |
Control positivo | |
Transfección, ARNi | |
Ambion™ | |
In vivo, HPLC | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.